5-Bromo-2-hidroxinicotinato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-2-hydroxypyridine-3-carboxylate, Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
OR6397-1G
APOSOR6397-1GEA 0 EUR
APOSOR6397-1G
5-Bromo-2-hidroxinicotinato de metilo 97%
5-Bromo-2-hidroxinicotinato de metilo
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03844843
Núm. CAS: 120034-05-1