5-Bromo-6-hidroxinicotinato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
OR6398-5G
APOSOR6398-5GEA 79.9 EUR
APOSOR6398-5G
5-Bromo-6-hidroxinicotinato de metilo 95%
5-Bromo-6-hidroxinicotinato de metilo
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235247
Núm. CAS: 381247-99-0