2-Pirazinacarboxilato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate
OR6399-100G OR6399-25G
APOSOR6399-100GEA 110 EUR
APOSOR6399-100G APOSOR6399-25G
2-Pirazinacarboxilato de metilo 97%
2-Pirazinacarboxilato de metilo
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Pto. de fusión: 57…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014611
Núm. CAS: 6164-79-0