tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6400-1G OR6400-500MG OR6400-250MG
APOSOR6400-1GEA 459 EUR
APOSOR6400-1G APOSOR6400-500MG APOSOR6400-250MG
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861213
Núm. CAS: 183742-33-8