2,5-Dibromotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6405-100G OR6405-500G
APOSOR6405-100GEA 88.6 EUR
APOSOR6405-100G APOSOR6405-500G
2,5-Dibromotolueno 98%
2,5-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 135…136 °C
Pto. de fusión: 44352 °C
Densidad: 1,815 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000090
Núm. CAS: 615-59-8