2-Oxo-2H-pirano-5-carboxilato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR6407-100G OR6407-25G OR6407-5G
APOSOR6407-100GEA 491 EUR
APOSOR6407-100G APOSOR6407-25G APOSOR6407-5G
2-Oxo-2H-pirano-5-carboxilato de metilo 97%
2-Oxo-2H-pirano-5-carboxilato de metilo
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. Ebullición: 178…180 °C/60mmHg
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010120
Núm. CAS: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1