2-Bromopiridin-3-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3-pyridinol
OR6410-100G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 53.8 EUR
APOSOR6410-100G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Bromopiridin-3-ol 98%
2-Bromopiridin-3-ol
Formula: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Pto. Ebullición: 232
Pto. de fusión: 182…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006220
Núm. CAS: 6602-32-0