4-Amino-3-chloropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6413-5G
OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA
0
EUR
APOSOR6413-5G
APOSOR6413-1G
4-Amino-3-chloropyridine 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Formula:
C₅H₅ClN₂ Pto. de fusión: 49…53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03984473 Núm. CAS: 19798-77-7 |