4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6414-100G OR6414-25G OR6414-5G
APOSOR6414-100GEA 0 EUR
APOSOR6414-100G APOSOR6414-25G APOSOR6414-5G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂S
Pto. Ebullición: 139…140 °C/36mmHg
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006083
Núm. CAS: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
UN: 1760
ADR: 8,II