7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6418-1G OR6418-250MG OR6418-5G
APOSOR6418-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6418-1G APOSOR6418-250MG APOSOR6418-5G
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine 97%
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine
Formula: C₇H₄BRN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01105748
Núm. CAS: 52333-42-3