3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6420-1G OR6420-250MG
APOSOR6420-1GEA 468 EUR
APOSOR6420-1G APOSOR6420-250MG
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Formula: C₆H₇BrN₂
Pto. de fusión: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235255
Núm. CAS: 914637-88-0