4-Amino-2-metilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metil-4-piridilamina, 4-Amino-2-picolina
OR6421-5G
OR6421-25G
OR6421-100G
APOSOR6421-5GEA
24.8
EUR
APOSOR6421-5G
APOSOR6421-25G
APOSOR6421-100G
4-Amino-2-metilpiridina 97%
4-Amino-2-metilpiridina
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. de fusión: 93…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00186509 Núm. CAS: 18437-58-6 |