3-Cloropropino 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6425-25G OR6425-100G
APOSOR6425-25GEA 109 EUR
APOSOR6425-25G APOSOR6425-100G
3-Cloropropino 97%
3-Cloropropino
Formula: C₃H₃Cl
Pto. Ebullición: 58 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 19 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000980
Núm. CAS: 624-65-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II