(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-2-imidazolemethanol
OR6426-25G OR6426-5G
APOSOR6426-25GEA 29 EUR
APOSOR6426-25G APOSOR6426-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
Pto. de fusión: 107…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00964673
Núm. CAS: 17334-08-6