3-Pyridazinemethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6428-1G OR6428-250MG OR6428-5G
APOSOR6428-1GEA 98.6 EUR
APOSOR6428-1G APOSOR6428-250MG APOSOR6428-5G
3-Pyridazinemethanol 97%
3-Pyridazinemethanol
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. Ebullición: 150 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 59…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972629
Núm. CAS: 37444-46-5