4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6431-1G OR6431-5G
APOSOR6431-1GEA 171 EUR
APOSOR6431-1G APOSOR6431-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,1690 g/mol
Pto. Ebullición: 105…110 °C/0,08mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056334
Núm. CAS: 38580-68-6