1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1-Bis(Hydroxymethyl)cyclopropane
OR6432-100G OR6432-25G OR6432-500G
APOSOR6432-100GEA 40.6 EUR
APOSOR6432-100G APOSOR6432-25G APOSOR6432-500G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,133 g/mol
Pto. Ebullición: 235…236 °C
Densidad: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464207
Núm. CAS: 39590-81-3