Isocianato de 3-cianofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Isocianatobenzonitrilo
OR6433-5G
APOSOR6433-5GEA 78.3 EUR
APOSOR6433-5G
Isocianato de 3-cianofenilo 97%
Isocianato de 3-cianofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₄N₂O
MW: 144,13 g/mol
Pto. de fusión: 51…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013856
Núm. CAS: 16413-26-6