4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6434-10G OR6434-1G OR6434-5G
APOSOR6434-10GEA 192 EUR
APOSOR6434-10G APOSOR6434-1G APOSOR6434-5G
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Pto. Ebullición: 113…118 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 48…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014698
Núm. CAS: 13471-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III