Isocianato de 2-cloroetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6436-100G OR6436-25G OR6436-5G
APOSOR6436-100GEA 140 EUR
APOSOR6436-100G APOSOR6436-25G APOSOR6436-5G
Isocianato de 2-cloroetilo 97%
Isocianato de 2-cloroetilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₃H₄ClNO
Pto. Ebullición: 135…142 °C
Densidad: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002043
Núm. CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 2478
ADR: 3+6.1,III