3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6437-1G OR6437-5G OR6437-500MG
APOSOR6437-1GEA 55.1 EUR
APOSOR6437-1G APOSOR6437-5G APOSOR6437-500MG
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Formula: C₅H₉ClN₂O₂S
MW: 196,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00801011
Núm. CAS: 19382-49-1