3-Methoxybenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 394 EUR
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,063 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C
Densidad: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216590
Núm. CAS: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II