Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6441-1G OR6441-5G OR6441-100MG OR6441-250MG
APOSOR6441-1GEA 0 EUR
APOSOR6441-1G APOSOR6441-5G APOSOR6441-100MG APOSOR6441-250MG
Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235262
Núm. CAS: 7115-91-5
UN: 3265
ADR: 8,III