α-Bromo-m-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Methylbenzyl bromide
OR6442-100G OR6442-25G OR6442-5G
APOSOR6442-100GEA 261 EUR
APOSOR6442-100G APOSOR6442-25G APOSOR6442-5G
α-Bromo-m-xileno 98%
α-Bromo-m-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 184…185 °C/340mmHg
Pto. de fusión: 18
Densidad: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000177
Núm. CAS: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,10223