4-Dibenzofuranboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
OR6444-1G OR6444-5G OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA 48 EUR
APOSOR6444-1G APOSOR6444-5G APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Formula: C₁₂H₉BO₃
Pto. de fusión: 286…291 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00092336
Núm. CAS: 100124-06-9