LY-83583
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6450T-25MG OR6450T-5MG
APOSOR6450T-25MGEA 350 EUR
APOSOR6450T-25MG APOSOR6450T-5MG
LY-83583
LY-83583
Inhibits nitric-oxide-induced activation of soluble guanylate cyclase(IC50=2uM)in a dose-dependent &reversible manner. It blocks acetylcholine inducedvasorelaxation.
Formula: C₁₅H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 184…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 91300-60-6