2-Bromo-6-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
OR6451-100G OR6451-25G
APOSOR6451-100GEA 53.8 EUR
APOSOR6451-100G APOSOR6451-25G
2-Bromo-6-metilpiridina 98%
2-Bromo-6-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Pto. Ebullición: 102…103 °C/20mmHg
Densidad: 1,512 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040743
Núm. CAS: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4