3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6452-25G OR6452-5G OR6452-100G
APOSOR6452-25GEA 75.4 EUR
APOSOR6452-25G APOSOR6452-5G APOSOR6452-100G
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186.0491 g/mol
Pto. Ebullición: 56…58 °C
Densidad: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235164
Núm. CAS: 3430-31-7