2-Bromo-4-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 79.9 EUR
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Bromo-4-metilpiridina 98%
2-Bromo-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 87 °C/10mmHg
Densidad: 1,545 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082590
Núm. CAS: 4926-28-7