3-Bromo-4-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-picoline
OR6455-100G OR6455-25G OR6455-500G
APOSOR6455-100GEA 49.3 EUR
APOSOR6455-100G APOSOR6455-25G APOSOR6455-500G
3-Bromo-4-metilpiridina 98%
3-Bromo-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Pto. Ebullición: 199…200 °C
Densidad: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082592
Núm. CAS: 3430-22-6