Piridina-2,6-diildimetanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6456-100G OR6456-25G OR6456-5G
APOSOR6456-100GEA 265 EUR
APOSOR6456-100G APOSOR6456-25G APOSOR6456-5G
Piridina-2,6-diildimetanol
Piridina-2,6-diildimetanol
Formula: C₇H₉NO₂
Pto. Ebullición: 185 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 110…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006351
Núm. CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0