4-Acetoxi-3-metoxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6464-1KG OR6464-500G
APOSOR6464-1KGEA 386 EUR
APOSOR6464-1KG APOSOR6464-500G
4-Acetoxi-3-metoxibenzaldehído
4-Acetoxi-3-metoxibenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003362
Núm. CAS: 881-68-5