Iodoantipyrine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Iodo-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
OR6470-100G OR6470-25G
APOSOR6470-100GEA 1590 EUR
APOSOR6470-100G APOSOR6470-25G
Iodoantipyrine 98%
Iodoantipyrine
Radiopharmaceutical precursor.
Formula: C₁₁H₁₁IN₂O
MW: 314,13 g/mol
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040720
Núm. CAS: 129-81-7