3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
OR6478-1G OR6478-250MG
APOSOR6478-1GEA 52.2 EUR
APOSOR6478-1G APOSOR6478-250MG
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formula: C₉H₉IO₂
MW: 276,08 g/mol
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017597
Núm. CAS: 1643-29-4