Ácido 16-bromopalmítico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6482-5G
APOSOR6482-5GEA 243 EUR
APOSOR6482-5G
Ácido 16-bromopalmítico 95%
Ácido 16-bromopalmítico
Radiopharmaceutical precursor.
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₄COOH
MW: 335,32 g/mol
Pto. Ebullición: 214…217 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040779
Núm. CAS: 2536-35-8