7-Bromoheptanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR6483-5G
OR6483-10G
OR6483-1G
APOSOR6483-5GEA
31.9
EUR
APOSOR6483-5G
APOSOR6483-10G
APOSOR6483-1G
7-Bromoheptanoic acid 97%
7-Bromoheptanoic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formula:
C₇H₁₃BrO₂ Pto. Ebullición: 145 °C/3mmHg Pto. de fusión: 27…32 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037800 Núm. CAS: 30515-28-7 UN: 3261 ADR: 8,III |