1,2-Dicloro-4-iodobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6486-100G OR6486-250G OR6486-25G OR6486-500G
APOSOR6486-100GEA 49.3 EUR
APOSOR6486-100G APOSOR6486-250G APOSOR6486-25G APOSOR6486-500G
1,2-Dicloro-4-iodobenceno 99%
1,2-Dicloro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃Cl₂I
Pto. Ebullición: 116…118 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 27…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019014
Núm. CAS: 20555-91-3
EINECS: 243-874-0