2,4-Dibromotiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
OR6487-25G OR6487-5G OR6487-100G
APOSOR6487-25GEA 31.9 EUR
APOSOR6487-25G APOSOR6487-5G APOSOR6487-100G
2,4-Dibromotiazol
2,4-Dibromotiazol
Formula: C₃HBr₂NS
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318994
Núm. CAS: 4175-77-3