2,2-Dimetoxietilmetilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
OR6502-100G OR6502-25G
APOSOR6502-100GEA 94.5 EUR
APOSOR6502-100G APOSOR6502-25G
2,2-Dimetoxietilmetilamina 97%
2,2-Dimetoxietilmetilamina
Formula: C₅H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 139…140 °C
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008485
Núm. CAS: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
UN: 1993
ADR: 3,III