2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Dicyanomethylene-1,3-indanedione, (1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-inden-2-ylidene)malonitrile
OR6503-25G OR6503-50G
APOSOR6503-25GEA 255 EUR
APOSOR6503-25G APOSOR6503-50G
2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione 98%
2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione
Formula: C₁₂H₄N₂O₂
MW: 208,18 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051930
Núm. CAS: 16954-74-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III