5-Cloro-1-pentanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloropentan-1-ol
OR6509-5G OR6509-25G OR6509-100G
APOSOR6509-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6509-5G APOSOR6509-25G APOSOR6509-100G
5-Cloro-1-pentanol 95%
5-Cloro-1-pentanol
Formula: C₅H₁₁ClO
MW: 122.59 g/mol
Pto. Ebullición: 102…103 °C/8mmHg
Densidad: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039556
Núm. CAS: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8