6-Cloro-1-hexanol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6510-100G OR6510-250G OR6510-50G
APOSOR6510-100GEA 50.9 EUR
APOSOR6510-100G APOSOR6510-250G APOSOR6510-50G
6-Cloro-1-hexanol 97+%
6-Cloro-1-hexanol
Formula: C₆H₁₃ClO
Pto. Ebullición: 108…112 °C/14mmHg
Densidad: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002984
Núm. CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2