4-Amino-1-methylpiperidine 92%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6512-25G OR6512-5G
APOSOR6512-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6512-25G APOSOR6512-5G
4-Amino-1-methylpiperidine 92%
4-Amino-1-methylpiperidine
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,1888 g/mol
Pto. Ebullición: 83 °C/40mmHg
Densidad: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01570549
Núm. CAS: 41838-46-4
UN: 1760
ADR: 8,III