6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6513-100G
OR6513-25G
OR6513-5G
APOSOR6513-100GEA
95.7
EUR
APOSOR6513-100G
APOSOR6513-25G
APOSOR6513-5G
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₆ClNO₂ Pto. de fusión: 260…265 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012744 Núm. CAS: 2328-12-3 |