N,N-Dimetiletilendiamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Dimetilaminoetilamina, 2-Aminoetildimetilamina
OR6514-100G OR6514-1KG OR6514-250G
APOSOR6514-100GEA 21.9 EUR
APOSOR6514-100G APOSOR6514-1KG APOSOR6514-250G
N,N-Dimetiletilendiamina 97%
N,N-Dimetiletilendiamina
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008175
Núm. CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3+8,II