N-Metiletilendiamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoetilmetilamina
OR6516-25G OR6516-5G OR6516-100G
APOSOR6516-25GEA 109 EUR
APOSOR6516-25G APOSOR6516-5G APOSOR6516-100G
N-Metiletilendiamina 95%
N-Metiletilendiamina
Formula: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Pto. Ebullición: 114…117 °C
Densidad: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008165
Núm. CAS: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II