2-Aminoacetophenone hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6519-100G OR6519-10G OR6519-25G
APOSOR6519-100GEA 256 EUR
APOSOR6519-100G APOSOR6519-10G APOSOR6519-25G
2-Aminoacetophenone hydrochloride
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClNO
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012873
Núm. CAS: 5468-37-1