Indolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Dihidroindol
OR6520-250G
OR6520-25G
APOSOR6520-250GEA
157
EUR
APOSOR6520-250G
APOSOR6520-25G
Indolina 98%
Indolina
Formula:
C₈H₉N MW: 119.17 g/mol Pto. Ebullición: 220…221 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 1.063 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005705 Núm. CAS: 496-15-1 EINECS: 207-816-8 |