3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6525-25G OR6525-1G OR6525-5G
APOSOR6525-25GEA 226 EUR
APOSOR6525-25G APOSOR6525-1G APOSOR6525-5G
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Formula: C₁₂H₁₀O₄
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016964
Núm. CAS: 1846-76-0