2-Phthalimidopropionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Phthalyl-DL-alanine, N-Phthaloyl-DL-alanine, 2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
OR6527-25G
APOSOR6527-25GEA 106 EUR
APOSOR6527-25G
2-Phthalimidopropionic acid 98%
2-Phthalimidopropionic acid
Formula: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,20 g/mol
Pto. de fusión: 159…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023061
Núm. CAS: 19506-87-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III